Documentos Principais
EX0273
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3A
200 Proof
Sinônimo(s):
Specially Denatured Alcohol 3A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O
Peso molecular:
46.07
Código UNSPSC:
12352104
Nível de qualidade
forma
liquid
composição
ethyl alcohol, 94.8-95.4 % (w/w)
methyl alcohol, 4.55-5.00 % (w/w)
concentração
200 proof in alcohol (denatured)
Impurezas
≤0.0025% Acidity (as acetic acid)
cor
APHA: ≤10
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
200 Proof
Aplicação
200 Proof
Nota de análise
Acidity (as acetic acid)0.0025% maxAssay: Ethyl alcohol, wt./wt. %94.8-95.4%Assay: Methyl alcohol, wt./wt. %4.55-5.00%Color (APHA)10APHA maxFusel oil constituentsNone detectedOdortypicalReducing substances (permanganate test)Passes testResidue after evaporation0.0025% maxSpecific Gravity at 60°F (15.56°C)0.7930-0.7950Suspended matterPasses testWater solubilityPasses testWater-insoluble matterPasses test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2