EDSPAK001
Filtro de polimento EDS-Pak®
Production of endocrine disruptor-free water
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
carbon cartridge (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector (Vent Filter)
polypropylene housing
Nível de qualidade
Características
removes endocrine disruptors such as phthalate esters, Bisphenol-A and Nonylphenol
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EDS-Pak®
Parâmetros
2 L/min max. flow rate
2 bar pressure
5 °C temp. range (30 °C)
Comprimento
12.7 cm
Impurezas
<5 ppb TOC
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro de polimento EDS-Pak® pode ser instalado em todos os sistemas de purificação de água tipo 1 que fornecem água ultrapura com TOC d< 5 ppb, inclusive os sistemas Milli-Q®, Synergy®, Simplicity® e Direct-Q®.
Aplicação
Características e benefícios
- Filtro de polimento para ponto de uso para uso com Milli-Q® e outros sistemas de purificação de água tipo 1.
- A etapa final de purificação fornece água ultrapura livre de disruptores endócrinos com uma alta taxa de vazão.
- Fornece um mínimo de 300 l de água ultrapura sem EDS.
- O cartucho EDS-Pak® contém um tipo específico de carvão ativado validado para a remoção eficiente de disruptores endócrinos (EDS), principalmente bisfenol A, ftalato de dietila e ftalato de di-n-butila.
- O cartucho EDS-Pak® é fornecido hermeticamente fechado, com certificado de qualidade.
Outras notas
É necessária uma seringa de vidro de 50 ml para condicionar o cartucho EDS-Pak® com metanol. Esta seringa não é fornecida.