CH2900010
Calcium Folinate Hydrate amorphous / Leucovorin Calcium amorphous
USP, Ph. Eur.
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Folinic acid calcium salt, Calcii Folinas, Calcium Folinate, Leucovorin Calcium, Calcium folinate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Agency
Ph. Eur.
USP
Formulário
powder
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
chave InChI
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Descrição geral
Aplicação
1) First line treatment for colorectal cancer: In combination with the anticancer drug 5-fluorouracil (5-FU), Irinotecan, Cisplatin or Oxaliplatin, and its derivatives. Calcium Folinate is a modulator of 5-FU and enhances its efficacy in cancer chemotherapy.
2) Treatment of certain neoplastic diseases, severe psoriasis, and adult rheumatoid arthritis as a rescue therapy to reduce the toxic side effects of intermediate or high doses of methotrexate.
3) Treatment of anemia caused by folate deficiency.
Embalagem
Informações legais
Aplicação
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1