Documentos Principais
343922
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil
≥98% (HPLC), solid, antitumor agent, Calbiochem®
Sinônimo(s):
5-Fluorouracil, 5-FU
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3FN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
130.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.77
Nome do produto
5-Fluorouracil, Potent antitumor agent.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
hot water: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
chave InChI
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Potent antitumor agent that inhibits aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase. Induces apoptosis of human colon cancer cell lines.
Potent antitumor agent. Inhibits aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase. Induces apoptosis in human colon cancer cell lines.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Pressacco, J., et al. 1996. Br. J. Cancer72, 939.
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3