Documentos Principais
8.18505
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Fluorouracil, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3FN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
130.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-085-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
230 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3-5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
190-200 °C/0.13 hPa
pf
282-283 °C (decomposition)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1[c]([nH][c]([nH]c1)=O)=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
chave InChI
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Carboplatin
Sigma-Aldrich
C2538
Carboplatin
Doxorrubicina 98.0-102.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D1515
Doxorrubicina
Curcumin for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20354
Curcumin