BTEQ0DKT
Kit de bancada para tela sensível ao toque HMI dos sistemas Milli-Q® EQ
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to place the HMI touchscreen remotely, up to 3 m from the system.
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
Características
Allows to place the HMI touchscreen remotely, up to 3 m from the system
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
A sistema
10.5 cm (4.1 in.)
L sistema
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.9 cm (7.4 in.)
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O kit de bancada para sistemas Milli-Q® EQ 7000/08/16 permite que você leve a flexibilidade de instalação um passo adiante, e que o display remoto da tela sensível ao toque HMI seja posicionado até 3 metros do sistema, mantendo acesso completo a todas as informações do sistema.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany