Key Documents
SMEQ00KT
Milli-Q
Kit de montagem do sistema para POD de sistemas Milli-Q® EQ
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to mount the Q-POD® dispenser directly on the system.
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
JA.13
Características
Allows to install and mount the Q-POD® dispenser on the system
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
A sistema
9.4 cm (3.7 in.)
L sistema
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.6 cm (7.3 in.)
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O kit de montagem do sistema para os sistemas Milli-Q® EQ 7000/08/16 permite que você obtenha uma configuração mais compacta, pois permite que você coloque o dispensador Q-POD® diretamente no próprio sistema. Você pode posicionar o POD em quatro lugares: na parte superior direita ou esquerda, ou na parte inferior direita ou esquerda. Dessa forma, ele fica no local mais conveniente e adaptado às necessidades do’seu laboratório.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany