B451-1LS
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
Tween® 4 %, Lecithin 0.5 %, bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, white screw cap with septum, box of 4 bottles
Sinônimo(s):
CASO Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, TSB with neutralizer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate bottle
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
powder
Características
closure type white screw cap with septum
composição
Lecithin, 0.5%
Tween®, 4%
embalagem
box of 4 bottles
técnica(s)
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
capacidade do frasco
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
Upon incubation, the enumerated microflora can be plated, isolated, and identified.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1