ABT331
Anti-Nephrin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Nephrin, NPHN, NPHS1, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPHS1(4868)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected Nephrin in mouse kidney tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Nephrin in 15 µg of mouse kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2