Key Documents
936375
Sigma-Aldrich
DBCO Acid
≥95%
Sinônimo(s):
11,12-Didehydro-γ-oxodibenz[b,f]azocine-5(6H)-butanoic acid (ACI), Dibenz[b,f]azocine-5(6H)-butanoic acid, 11,12-didehydro-γ-oxo- (ACI)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
305.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
cor
white to off-white
pf
163-164 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCC(N1CC2=CC=CC=C2C#CC3=CC=CC=C13)=O)=O
InChI
InChI=1S/C19H15NO3/c21-18(11-12-19(22)23)20-13-16-7-2-1-5-14(16)9-10-15-6-3-4-8-17(15)20/h1-8H,11-13H2,(H,22,23)
Aplicação
DBCO Acid is a bifunctional building block comprising of an acid terminus useful for reaction with amine containing linkers in presence of activators such as EDC or HATU and a dibenzocyclooctyne (DBCO) terminus useful for copper-free click chemistry.
Características e benefícios
DBCO compounds react with azides without need of Cu(I) catalyst due to the strained nature of alkyne resulting in formation of fast and stable triazole linkage.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)