ABS451
Anti-CTRP3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 3, Collagenous repeat-containing sequence 26 kDa protein, CORS26, CORS26
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C1QTNF3(114899)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected CTRP3 in mouse heart cells.
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CTRP3 in 15 µg of mouse heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse heart tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2