ABS1679
Anti-VPS28
from rabbit
Sinônimo(s):
Vacuolar protein sorting-associated protein 28 homolog, H-Vps28, ESCRT-I complex subunit VPS28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VPS28(51160)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant GST-VPS28 protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1