AB17003
Anti-Bim Antibody, internal epitope, pan-Bim isoforms
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
BOD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TMBIM4(51643)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Human K562 cell lysate can be used as a positive control and a 23 kDa band can be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Skin/Skin Tumor
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2