Documentos Principais
ST1568
Sigma-Aldrich
Anti-DEFB4 Mouse mAb (4C4)
liquid, clone 4C4, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Defensin β4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C4, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DEFB4A(1673)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the DEFB4 protein.
Recognizes the DEFB4 protein.
This Anti-DEFB4 Mouse mAb (4C4) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of DEFB4.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 24-65 of human DEFB4, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Olivia McGinn et al.
Oncogene, 39(12), 2478-2492 (2020-01-29)
Estrogen receptor (ER) positive breast cancers often contain subpopulations of cells that express the intermediate filament protein cytokeratin 5 (CK5). CK5+ cells are enriched in cancer stem cell (CSC) properties, can be induced by progestins, and predict poor prognosis in