06-229
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
CD340 antigen, MLN 19, NEU proto-oncogene, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, c-erb B2/neu protein, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 (neuro/glioblastoma der
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1248)
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
IHC was performed by an independent laboratory.
Immunocytochemistry:
2 µg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for phospho-erbB2/HER-2 in EGF treated A431 cells.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Western Blotting Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected phospho-erbB2/Her2 on 10 µg of A431+EGF lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
EGF treated A431 cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1