I9018
Monoclonal Anti-Involucrin antibody produced in mouse
clone SY5, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Involucrin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SY5, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
canine, gorilla, owl monkey, pig, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded human skin sections
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IVL(3713)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado