SAB4200794
Anti-Involucrin antibody, Mouse monoclonal
clone SY5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-IVL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SY5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~68 kDa
reatividade de espécies
canine, gorilla, porcine, mouse, human, owl monkey
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using human skin sections
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IVL(3713)
Descrição geral
In pathological conditions, involucrin expression may be altered. In psoriasis and other benign epidermal hyperplasias, involucrin expression appears closer to the basal layer than it′s normal expression. In squamous cell carcinomas and premalignant lesions, involucrin is abnormally increases and found to be reduced in severe dysplasias of the larynx and cervix.
Monoclonal Anti-Involucrin specifically recognizes human and mouse Involucrin. The antibody does not react with mouse epidermis, thus enabling the use of the antibody for study of human xenografts in nude mice. The antibody stains the upper spinous and granular layers in human skin and the cytoplasm of suprabasal terminally differentiated keratinocytes in stratified colonies.
Imunogênio
Aplicação
- Immunoblot
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1