XX803GN50-M
Tubing for Easy-Load Pump, Norprene
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Produtos recomendados
Materiais
Norprene® TPE
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
Comprimento
15.25 m (50 ft)
Diâmetro
0.5 cm
Nota de preparo
Sterilization Method
Autoclavable
Autoclavable
Informações legais
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany