C8791
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 14 antibody produced in mouse
clone CKB1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CK14, Anti-EBS1, Anti-EBS1A, Anti-EBS1B, Anti-EBS1C, Anti-EBS1D, Anti-EBS3, Anti-EBS4, Anti-K14, Anti-NFJ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CKB1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using methacarn-fixed, paraffin-embedded human tissue sections
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT14(3861)