ABS1646
Anti-VPS4A (UT289)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Vacuolar protein sorting-associated protein 4A, Protein SKD2, SKD1-homolog, Vacuolar protein sorting factor 4A, Vacuolar sorting protein 4, VPS4A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4A(116733)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipited EGFP-VPS4A fusion together with CHMP5-Myc and Myc-LIP5 exogenously expressed in HEK293T cells. CHMP5-Myc with L4D mutation and Myc-LIP5 with M64A, W147D, or Y278A mutation failed to co-immunoprecipitate with VPS4A (Skalicky, J.J., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(52):43910-43926).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected both endogenous VPS4A and exogenously expressed EGFP-VPS4A fusion in HEK293T cell lysates as well as in Anti-Myc immunoprecipites from CHMP5-Myc or Myc-LIP5 expressing cells (Skalicky, J.J., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(52):43910-43926).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the VPS4A target band in lysate from untransfected, but not VPS4A shRNA-transfected, HeLa cells (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antiserum detected VPS4A in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1