SAB4200215
Anti-VPS4A antibody, Mouse monoclonal
clone VPS4-110, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-SKD1, SKD1A, SKD2, VPS4-1, Anti-Vacuolar protein sorting factor 4A, Anti-hVPS4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VPS4-110, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
mouse, canine, bovine, human, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or human HEK-293 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4a(116733)
rat ... Vps4a(246772)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunolabelling
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200215-200UL | 4061838035370 |
SAB4200215-25UL | 4061838035387 |