SAB4200025
Anti-VPS4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Vacuolar protein sorting 4
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or rat NRK cells
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4a(116733)
rat ... Vps4a(246772)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoprecipitation
- immunofluorescence Confocal Microscopy
- immunohistochemistry
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)