ABN2266
Anti-Tentonin 3/TMEM150c
from rabbit
Sinônimo(s):
Transmembrane protein 150C, TTN3, Tentonin 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tmem150C(231503)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Tentonin 3/TMEM150c in HEK293T cells transfected with TTN3. (Hong, G.S., et. al. (2016). Neuron. 91(1):107-18).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tentonin 3/TMEM150c in F11 rat DRG cells (untransfected and TTN3 transfected cells) (Hong, G.S., et. al. (2016). Neuron. 91(1):107-18).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Tentonin 3/TMEM150c in 10 µg of F11 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash