ABN2265
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
oligomeric alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-alpha-Synuclein Antibody, oligomer-specific Syn33, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant alpha-Synuclein, oligomers. (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant alpha-Synuclein, oligomer. (Courtesy of Dr. Rakez Kayed′s laboratory at University of Texas Medical Branch, Galveston).
ELISA Analysis: A representative lot detected alpha-Synuclein, oligomers in ELISA application (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited cytotoxicity exerted alpha-synuclein oligomers in human neuroblastoma SH-SY5Y cells measured by MTT-based assay (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected alpha-Synuclein in alpha Synuclein aggregates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1