ABE1847
Anti-phospho Mis18-binding protein 1 (Thr702) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Mis18-binding protein 1, phospho Mis18-binding protein 1 (Thr702), Kinetochore null 2 homolog, Kinetochore-associated protein KNL-2 homolog, hsKNL-2, P243, Putative protein p243 which interacts with transcription factor Sp1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr702 )
Informações sobre genes
human ... MIS18BP1(55320)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected the immunogen peptide, but not the corresponding non-phosphorylated sequence, by dot blot analysis.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Thr702 phosphorylated Mis18-binding protein 1/M18BP1 localized at the centromeres in HeLa cells (McKinley, K.L., and Cheeseman, I.M. (2014). Cell. 158(2):397-411).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected in vitro phosphorylation of recombinant Mis18-binding protein 1/M18BP1 on Thr702 by recombinant polo-like kinase 1 (Plk1) (McKinley, K.L., and Cheeseman, I.M. (2014). Cell. 158(2):397-411).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected phospho Mis18-binding protein 1 (Thr702) in A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2