07-551
Anti-G9a Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
KMT1C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EHMT2(10919)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Positive Control Included: HeLa Nuclear Extract (12-309).
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2