06-720
Anti-HDAC1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
histone deacetylase 1, reduced potassium dependency, yeast homolog-like 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
rat ... Hdac1(297893)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
5 μg of a previous lot immunoprecipitated HDAC1 from 500 μg of 3T3/A31 RIPA lysate.
Immunocytochemistry:
This antibody has been reported to immunostain HDAC1 in 1% paraformaldehyde fixed, 0.1% Triton X-100 permeabilized 3T3 cells.
HDAC Activity:
This antibody has been reported to immunoprecipitate active HDAC.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected HDAC1 in RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1