05-814
Anti-HDAC2 Antibody, clone 3F3
clone 3F3, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
YY1-associated factor 1, histone deacetylase 2, transcriptional regulator homolog RPD3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F3, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human, hamster, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC2(3066)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody has been reported by an independent laboratory to show positive immunostaining for HDAC2 in NIH/3T3 and U2OS cells fixed with paraformaldehyde.
Immunoprecipitation and HDAC Assay:
3 μL of a previous lot was used to immunoprecipitate HDAC activity from HeLa nuclear extract, which was then measured using the HDAC Assay Kit (Fluorometric Detection) (Catalog # 17-356). An independent laboratory has also demonstrated positive immunoprecipitation /HDAC assay results using NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected HDAC2 in nuclear extracts from HeLa cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado