06-520
Anti-Na+/K+ ATPase α-1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-CMT2DD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bovine, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Atp1A1(24211)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat Brain Microsomal Prep. lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado