Key Documents
AM63
Sigma-Aldrich
Anti-A20 Mouse mAb (59A426)
liquid, clone 59A426, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
59A426, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFAIP3(7128)
Descrição geral
Anti-A20 mouse monoclonal antibody, clone 59A426, recognizes ~70 kDa A20 protein in Daudi cells. It is validated for use in immunoblotting and immunoprecipitation.
Protein G purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~70 kDa A20 protein.
Recognizes the ~70 kDa A20 protein in Daudi cells.
Imunogênio
Human
full-length recombinant human A20 protein
Aplicação
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunoprecipitation (2 g/mg)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In PBS, 0.2% gelatin.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
Daudi cells
Outras notas
Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Heyninck, K., et al. J. Cell Biol145, 1471.
May, M.J. et al. 1997. Seminars in Cancer Biology.2, 63.
Tewari, M., et al. 1995. J. Immunol.154, 1699.
Opipari, A.W., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 14705.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Fuminori Tokunaga et al.
The EMBO journal, 31(19), 3856-3870 (2012-10-04)
LUBAC (linear ubiquitin chain assembly complex) activates the canonical NF-κB pathway through linear polyubiquitination of NEMO (NF-κB essential modulator, also known as IKKγ) and RIP1. However, the regulatory mechanism of LUBAC-mediated NF-κB activation remains elusive. Here, we show that A20