AB356480
Anti-Cas9 (Rabbit Polyclonal)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Staphylococcus aureus, bacteria
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in HEK293 cells overexpressing fusion protein GFP-Cas9 (Courtesy of Dr. Gerry Shaw).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Cas9 (Rabbit Polyclonal) in 40 µg of HEK293 cells overexpressing fusion protein GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1