ABC459
Anti-NOX4 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
NADPH oxidase 4, Kidney oxidase-1, KOX-1, Kidney superoxide-producing NADPH oxidase, Renal NAD(P)H-oxidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOX4(50507)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis:: A representative lot detected NOX4 in mouse liver tissue (I. Fabregat, IDIBELL, Barcelona, Spain).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NOX4 in Hep3B cells (Esther Bertran, IDIBELL, Barcelona, Spain).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NOX4 in mouse liver tissues expressing wildtype Mdr2/p19, or knockout Mdr2 ARF or knockout Stat3/Mdr2 (Sancho, P. et al. (2012). PLoS One. 7(9):e45285.).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected NOX4 in human kidney tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1