Key Documents
930121
Sigma-Aldrich
RuCl(p-cymene)[(S,S)-Ts-DPEN]
Sinônimo(s):
[N-[(1S,2S)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H35ClN2O2RuS
Número CAS:
Peso molecular:
636.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
forma
powder or crystals
Nível de qualidade
pf
>175 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@H]([C@@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m0.../s1
chave InChI
AZFNGPAYDKGCRB-XCPIVNJJSA-M
Aplicação
Catalyst involved in:
  • Asymmetric transfer hydrogenation of imines and ketones
  • Intramolecular asymmetric reductive amination
  • Tandem hydroformylation / hydrogenation of terminal olefins
Reactant involved in studies of thermal decomposition of areneruthenium chiral amido-amine alkyl complexes
RuCl(p-cymene)[(S,S)-Ts-DPEN] is a chiral diamine ligand complexed with ruthenium used for asymmetric hydrogenation reactions.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)