708682
RuCl[(R,R)-TsDPEN](mesitylene)
90%
Sinônimo(s):
[N-[(1R,2R)-2-(Amino-κN)-1,2- diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro [(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]-ruthenium
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
241-249 °C
grupo funcional
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C9H12.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-6H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m1.../s1
chave InChI
XBNBOGZUDCYNOJ-AGEKDOICSA-M
Aplicação
- (2R,3S)-4-Benzyl-2-(hydroxyphenylmethyl)morpholin-3-one from racemic N-benzyl-2-benzoyl-3-morpholinone via dynamic kinetic resolution-based asymmetric transfer hydrogenation (ATH).
- Chiral nonracemic δ-phenylseleno alcohols from δ-phenylseleno ketones via catalytic ATH reaction.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago