Documentos Principais
752797
Sigma-Aldrich
[(R,R)-Teth-TsDpen RuCl]
Sinônimo(s):
chloro[N-[(1R,2R)-1,2-diphenyl-2-[[3-(η6-phenyl)propyl]amino-κN]ethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]- Ruthenium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H31ClN2O2RuS
Número CAS:
Peso molecular:
620.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]22/D -302°, c = 0.5% in chloroform
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
260-268 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2[C@@H]([C@H]([N@H](CCCc3ccccc3)[Ru]2Cl)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H31N2O2S.ClH.Ru/c1-24-19-21-28(22-20-24)35(33,34)32-30(27-17-9-4-10-18-27)29(26-15-7-3-8-16-26)31-23-11-14-25-12-5-2-6-13-25;;/h2-10,12-13,15-22,29-31H,11,14,23H2,1H3;1H;/q-1;;+2/p-1/t29-,30-;;/m1../s1
chave InChI
MDABGVLQRDDWLY-SEILFYAJSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
752797-500MG4061833230077
752797-100MG4061833230060