Key Documents
708704
Sigma-Aldrich
RuCl[(R,R)-FsDPEN](p-cymene)
90%
Sinônimo(s):
[N-[(1R,2R)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H28ClF5N2O2RuS
Número CAS:
Peso molecular:
712.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
powder
atividade óptica
[α]25/D −16°, c = 0.1 in chloroform
pf
238-244 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1.N[C@@H]([C@H](N([Ru]Cl)S(=O)(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H14F5N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c21-13-14(22)16(24)20(17(25)15(13)23)30(28,29)27-19(12-9-5-2-6-10-12)18(26)11-7-3-1-4-8-11;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h1-10,18-19H,26H2;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t18-,19-;;;/m1.../s1
chave InChI
UWFMZLATRGEOIW-ZJPTYAPPSA-M
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. WO9720789
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago