Documentos Principais
926094
Sigma-Aldrich
(R)-RUCY-XylBINAP
Takasago
Sinônimo(s):
RuCl[(R)-daipena][(R)-xylbinap]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C71H73ClN2O2P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
1184.82
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
Aplicação
(R)-RUCY-XylBINAP is a ruthenabicyclic complex that shows excellent activity in the asymmetric hydrogenation of ketones.
Informações legais
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2010/072838
RUCY is a trademark of Takasago Intl. Corp.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Kazuhiko Matsumura et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10696-10699 (2011-06-17)
A novel ruthenabicyclic complex with base shows excellent catalytic activity in the asymmetric hydrogenation of ketones. The turnover frequency of the hydrogenation of acetophenone reaches about 35,000 min(-1) in the best case, affording 1-phenylethanol in >99% ee. Several aliphatic and