692255
RuCl2[(R)−DM−BINAP][(R)−DAIPEN]
Sinônimo(s):
Dichloro[(R)−2,2′−bis[di(3,5−xylyl)phosphino]−1,1′−binaphthyl][(2R)−1,1−bis(4−methoxyphenyl)−3−methyl−1,2−butanediamine]ruthenium(II)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
197-211 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C2([NH2][Ru]3(Cl)(Cl)([NH2][C@@H]2C(C)C)[PH](c4cc(C)cc(C)c4)(c5cc(C)cc(C)c5)c6ccc7ccccc7c6-c8c(ccc9ccccc89)[PH]3(c%10cc(C)cc(C)c%10)c%11cc(C)cc(C)c%11)c%12ccc(OC)cc%12
InChI
1S/C52H48P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h9-32H,1-8H3;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/t;18-;;;/m.1.../s1
chave InChI
VMSNEARTLSFOHB-OEGAAENXSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Noyori-type enantioselective ketone hydrogenation
- Enantioselective and asymmetric hydrogenation of ketones
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
692255-100MG | 4061832624709 |
692255-50MG |