ABC1469
Anti-NRP1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, CD304
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRP1(8829)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NRP1 in Western Blotting applications (Pang, H.B., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4904).
Inhibits Activity/Function: A representative lot reduced iRGD-induced vascular permeability in tumor tissue and reduced the uptake of nanoparticles. (Pang, H.B., et. al. (2015). Sci Adv. 1(10):e1500821; Sugahara, K.N., et. al. (2010). Science. 328(5981):1031-5).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected recombinant Neuropilin-1. recombinant protein.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash