SRP3126
NP-1 Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cryptdin, HNP-1, Neutrophil Peptide-1, alpha Defensin-1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
NP-1 human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
3.4 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
espectro de atividade do antibiótico
fungi
mycobacteria
viruses
Modo de ação
cell membrane | interferes
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NRP1(8829)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)