324726
Endoglycosidase F2, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase F2, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli cleaves asparagine-linked or free oligomannose and biantennary complex oligosaccharides. It is not active above pH 6.0.
Sinônimo(s):
Endo-β-N-acetylglucosaminidase F2, Endo F2
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(N-linked)
forma
liquid
atividade específica
≥20 units/mg protein
≥5 units/mL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Tarentino, A.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9702.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1