AB5986
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
TH, Tyrosine Monooxygenase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Th(25085)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: brain (sympathetic nerve terminals) and adrenal glands.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3