AB5986P
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
TH, Tyrosine Monooxygenase
About This Item
Produtos recomendados
product name
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3