AB5847
Anti-Glutamate Receptor 1 Antibody, phosphoSer 831
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
GluR1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIA1(2890)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Hippocampal neurons, rat brain tissue lysates or mouse brain tissue lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2