AB5475
Anti-Prox 1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-A230003G05Rik, Anti-PROX-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, zebrafish
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PROX1(5629)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:2,000-1:10,000 with overnight incubation on 4% paraformaldehyde fixed, frozen tissue sections. For embryos immersion fixation is recommended. For older animals perfusion fixation is recommended. Suggested permeabilization solution is 0.1% Triton X100. Suggested blocking buffer is PBS with 0.1% Triton and 10% serum.
Immunocytochemistry:
A previous lot of this antibody was used on Immunocytochemistry
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Embryonic brain tissue.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1