MAB5652
Anti-Prox1 Antibody, clone 5G10
clone 5G10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Homeobox prospero-like protein PROX1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G10, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, chicken, lizard, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Prox1(19130)
Aplicação
This antibody is recommended for immunohistochemistry use.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2