Documentos Principais
SAB5700082
Sigma-Aldrich
Anti-PROX1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
PROX1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
83
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.50 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PROX1(5629)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the homeobox transcription factor family. Members of this family contain a homeobox domain that consists of a 60-amino acid helix-turn-helix structure that binds DNA and RNA. The protein encoded by this gene is conserved across vertebrates and may play an essential role during development. Altered levels of this protein have been reported in cancers of different organs, such as colon, brain, blood, breast, pancreas, liver and esophagus. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human PROX1 (NP_002754.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700082-100UL4065265168274