ABN278
Anti-Prospero homeobox protein 1/PROX1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Prospero homeobox protein 1, Homeobox prospero-like protein PROX1, PROX-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Prox1(19130)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies, Inc.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Prospero homeobox protein 1/PROX1 in 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Descrição-alvo
Ligação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1