AB10516
Anti-Angiopoietin-1 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, PPARG angiopoietin related protein, angiopoietin-like 4, angiopoietin-like 4 protein, angiopoietin-related protein 4, fasting-induced adipose factor, hepatic angiopoietin-related protein, peroxisome prolif
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
horse (95% sequence homology), dog (95% sequence homology), mouse (100% sequence homology), rat (95% sequence homology), bovine (95% sequence homology), mouse, human (90% sequence homology), pig (95% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANGPT1(284)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this lot detected Angiopoietin-1 on 10 µg of mouse kidney lysate.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Mouse kidney lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1