8.53075
Boc-Gln(Trt)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Gln(Trt)-OH, N-α-t.-Boc-γ-trityl-L-glutamine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCC(=O)NC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C29H32N2O5/c1-28(2,3)36-27(35)30-24(26(33)34)19-20-25(32)31-29(21-13-7-4-8-14-21,22-15-9-5-10-16-22)23-17-11-6-12-18-23/h4-18,24H,19-20H2,1-3H3,(H,30,35)(H,31,32)(H,33,34)/t24-/m0/s1
chave InChI
YEXNCDUSVVLUFM-DEOSSOPVSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] P. Sieber, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 739.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -3.0 - -2.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear solution
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3